Kluczowe dokumenty
SAB5900405
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Monkeypox virus/MPXV A29L (SAA0286)
Synonim(y):
A29L, wirus ospy małpiej (MPXV), A29
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in CHO cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
klon
SAA0286, recombinant monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
150 kDa
reaktywność gatunkowa
monkeypox virus
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: 1:2000-1:4000
neutralization: 0.01-10 μg/mL
kolor
colorless
pH
7.4
izotyp
IgG2a, kappa
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
-65 to -96°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciało anty-Monkeypox virus/MPXV A29L, klon SAA0286, jest przeciwciałem monoklonalnym wytwarzanym u myszy. Jest to pojedyncze, wysoce specyficzne, sklonowane przeciwciało skierowane przeciwko białku A29L wirusa ospy małpiej. Składa się z dwóch łańcuchów ciężkich i dwóch łańcuchów lekkich, połączonych wiązaniami dwusiarczkowymi. Łańcuchy ciężkie zawierają region wiążący antygen, a łańcuchy lekkie zawierają region stały. Region wiążący antygen składa się z dwóch zmiennych domen, które są odpowiedzialne za rozpoznawanie i wiązanie się z antygenem.
Monkeypox virus (MPXV), podobnie jak wirus ospy prawdziwej, należy do rodzaju Orthopoxvirus. Jego morfologia jest zgodna z morfologią ortopokswirusa, z ceglastym lub owalnym kształtem z zaokrąglonymi rogami i rozmiarem 200 ~ 400 nm. Ceglany lub owalny kształt, pokryty lipoproteinową błoną lub otoczką, z dwoma zawierającymi białko ciałami bocznymi pośrodku i grubym rdzeniem błony zawierającym duży dwuniciowy genom DNA. Genom wirusa Mpox jest dwuniciowym DNA o długości około 197 kb, a koniec genomu zawiera identyczną, ale przeciwną końcową odwróconą sekwencję powtórzeń. Wirus zawiera 190 otwartych ramek odczytu, z których 4 znajdują się w końcowych odwróconych powtórzeniach. Głównymi białkami wirusa ospy małp są A29L, A35R, B6R, M1R, H3L.
Specyficzność
Przeciwciało monoklonalne przeciwko wirusowi ospy małpiej/MPXV A29L, klon SAA0286 wiąże się z białkiem A29L wirusa ospy małpiej, hamując w ten sposób jego zdolność do replikacji i rozprzestrzeniania się. Zapobiega to wywoływaniu przez wirusa infekcji i chorób. Przeciwciało ma również zdolność neutralizowania wirusa, co dodatkowo zapobiega wywoływaniu przez niego infekcji.
Zastosowanie
ELISA, neutralizacja
Opakowanie
100 µg na fiolkę / 1 mg na fiolkę
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze +4°C przez krótki czas (1-2 tygodnie). Przechowywać w temperaturze -20°C przez 12 miesięcy. Przechowywać w temperaturze -80°C przez długi czas.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)