Kluczowe dokumenty
SAB5900402
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Monkeypox virus/MPXV M1R (SAA0283)
Synonim(y):
M1R, wirus ospy małpiej (MPXV)
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in CHO cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
klon
SAA0283, recombinant monoclonal
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
150 kDa
reaktywność gatunkowa
monkeypox virus
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: 1:2000-1:2000
neutralization: 0.01-10 μg/mL
kolor
colorless
pH
7.4
izotyp
IgG2a, kappa
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
-65 to -96°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciało anty-Monkeypox virus/MPXV M1R, klon SAA0283, jest rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym składającym się z dwóch łańcuchów ciężkich i dwóch łańcuchów lekkich. Jest to rodzaj przeciwciała immunoglobuliny G (IgG), które jest najczęstszym rodzajem przeciwciała występującym we krwi i innych płynach ustrojowych ludzi i innych ssaków.
Wirus ospy małpiej (MPXV), podobnie jak wirus ospy prawdziwej, należy do rodzaju Orthopoxvirus. Jego morfologia jest zgodna z morfologią ortopokswirusa, z ceglastym lub owalnym kształtem z zaokrąglonymi rogami i rozmiarem 200 ~ 400 nm. Ceglany lub owalny kształt, pokryty lipoproteinową błoną lub otoczką, z dwoma zawierającymi białko ciałami bocznymi pośrodku i grubym rdzeniem błony zawierającym duży dwuniciowy genom DNA. Genom wirusa Mpox jest dwuniciowym DNA o długości około 197 kb, a koniec genomu zawiera identyczną, ale przeciwną końcową odwróconą sekwencję powtórzeń. Wirus zawiera 190 otwartych ramek odczytu, z których 4 znajdują się w końcowych odwróconych powtórzeniach. Głównymi białkami wirusa ospy małp są A29L, A35R, B6R, M1R, H3L.
Specyficzność
Przeciwciało monoklonalne przeciwko wirusowi ospy małpiej/MPXV M1R, klon SAA0283 jest specyficzne dla wirusa ospy małpiej i wiąże się z jego białkami powierzchniowymi. Wiązanie to blokuje wnikanie wirusa do komórek i zapobiega jego replikacji, zapobiegając w ten sposób infekcji.
Zastosowanie
ELISA, neutralizacja
Opakowanie
100 µg na fiolkę / 1 mg na fiolkę
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze +4°C przez krótki czas (1-2 tygodnie). Przechowywać w temperaturze -20°C przez 12 miesięcy. Przechowywać w temperaturze -80°C przez długi czas.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)