Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5900201
Sigma-Aldrich
Alpaca Anti-GFP, rekombinowane przeciwciało z pojedynczą domeną
Recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Synonim(y):
Białko zielonej fluorescencji, GFP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
alpaca
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity purified VHH antibody
klon
GE10, monoclonal
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized solid
masa cząsteczkowa
13.7 kDa
~15-18 kDa (SDS PAGE under reducing condition)
oczyszczone przez
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
reaktywność gatunkowa
SARS coronavirus
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: 1:2000-1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:600
immunoprecipitation (IP): 0.5-4.0 μg
western blot: 1:1000-1:5000
kolor
colorless
pH
( in PBS, pH 7.4)
izotyp
VHH
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Zielone białko fluorescencyjne (GFP) to białko składające się z 238 reszt aminokwasowych (26,9 kDa) pochodzące od meduzy Aequorea victoria, które emituje zielone światło (pik emisji przy 509 nm), gdy jest wzbudzane przez światło niebieskie (pik wzbudzenia przy 395 nm). GFP stał się nieocenionym narzędziem w badaniach biologii komórkowej, ponieważ jego wewnętrzną fluorescencję można wizualizować w żywych komórkach. EGFP zawiera podwójne podstawienia aminokwasów Phe-64 na Leu i Ser-65 na Thr (wcześniej opublikowane jako GFPmut1; PMID: 8707053). W przeciwieństwie do wtGFP, EGFP ma pojedynczy, silny, przesunięty ku czerwieni pik wzbudzenia przy 488 nm. Pochodzące od alpakijednodomenowe przeciwciało anty-GFP VHH (masa cząsteczkowa: 13,7 kDa), wyrażane w E. coli w warunkach wolnych od składników pochodzenia zwierzęcego, ma znacznik 6His na C-końcu.
Przeciwciało jednodomenowe (sdAb), zwane również nano-przeciwciałem, jest regionem zmiennym wyizolowanym z wiążącej antygen domeny zmiennej (VHH) wielbłądowatego przeciwciała o ciężkim łańcuchu. Brakuje mu lekkich łańcuchów i pierwszej stałej domeny (CH1). Taka konfiguracja zapewnia szereg unikalnych zalet w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. Niewielki rozmiar zaledwie 15 kDa (2 ~ 4 nm), przeciwciało jednodomenowe jest najmniejszym fragmentem wiążącym antygen, który może łatwo przenikać do tkanek, umożliwiając im wiązanie epitopów niedostępnych dla konwencjonalnych przeciwciał. Te jednodomenowe przeciwciała oferują doskonałą stabilność chemiczną i termiczną oraz większą rozpuszczalność niż konwencjonalne przeciwciała. Wszystkie nasze przeciwciała są testowane w celu zapewnienia najwyższego poziomu swoistości, czułości i powtarzalności. Pochodzące od alpaki jednodomenowe przeciwciało anty-GFP VHH (masa cząsteczkowa: 13,7 kDa), wyrażone w E. coli w warunkach wolnych od składników pochodzenia zwierzęcego.
Specyficzność
Białko zielonej fluorescencji (GFP) i inne pochodne GFP
Immunogen
Rekombinowane białko GFP o pełnej długości
Zastosowanie
ELISA, WB, IP, IF
Opakowanie
50 µg na fiolkę / 100 µg na fiolkę
Postać fizyczna
Oczyszczone przez powinowactwo przeciwciało jednodomenowe VHH liofilizowane z PBS, pH 7,4
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowane przeciwciało za pomocą sterylnej wody dejonizowanej lub 50% glicerolu (klasy ACS lub lepszej) do roztworu podstawowego o stężeniu 1 mg/ml. Rozpuszczać przez 30 do 60 minut w temperaturze pokojowej, od czasu do czasu delikatnie mieszając. Unikać energicznego wstrząsania lub worteksowania.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 4°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Przechowywać w temperaturze 4°C; Nie zamrażać.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)