Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5703041
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Pan-Akt, klon 3K3H0, królicze monoklonalne
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3K3H0, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:1000 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSDVAIVKEGWLHKRGEYIKTWRPRYFLLKNDGTFIGYKERPQDVDQREAPLNNFSVAQCQLMKTERPRPNTFIIRCLQWTTVIERTFHVETPEEREEWTTAIQTVADGLKKQEEEEMDFRSG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKT(207)
Opis ogólny
Ludzka rodzina kinaz białkowych serynowo-treoninowych AKT obejmuje trzech członków AKT1, AKT2, AKT3, które są również często określane jako kinaza białkowa B alfa, beta i gamma. Te bardzo podobne białka AKT mają N-końcową domenę homologii pleckstyny, specyficzną dla seryny/treoniny domenę kinazy i C-końcową domenę regulacyjną. Białka te są fosforylowane przez 3-kinazę fosfoinozytydową (PI3K). AKT/PI3K stanowi kluczowy składnik wielu szlaków sygnalizacyjnych, które obejmują wiązanie ligandów związanych z błoną, takich jak receptorowe kinazy tyrozynowe, receptory sprzężone z białkiem G i kinazy związane z integryną. Te białka AKT regulują zatem wiele różnych funkcji komórkowych, w tym proliferację komórek, przeżycie, metabolizm i angiogenezę zarówno w komórkach prawidłowych, jak i złośliwych. Białka AKT są rekrutowane do błony komórkowej przez 3,4,5-trifosforan fosfatydyloinozytolu (PIP3) po fosforylacji 4,5-bisfosforanu fosfatydyloinozytolu (PIP2) przez PI3K. Późniejsza fosforylacja zarówno reszty treoninowej 308, jak i reszty serynowej 473 jest wymagana do pełnej aktywacji białka AKT1 kodowanego przez ten gen.
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-123 ludzkiego Pan-Akt (NP_005154.2).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC, IP
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5703041-100UL4065270712905