Kluczowe dokumenty
SAB5702933
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-p63, klon 3M9X7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
AIS,B(p51A),B(p51B),EEC3,KET,LMS,NBP,OFC8,RHS,SHFM4,TP53CP,TP53L,TP73L,p40,p51,p53CP,p63,p73H,p73L,TP63
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3M9X7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
52-68 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
1.55 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MNFETSRCATLQYCPDPYIQRFVETPAHFSWKESYYRSTMSQSTQTNEFLSPEVFQHIWDFLEQPICSVQPIDLNFVDEPSEDGATNKIEISMDCIRMQDSDLSDPMWPQYTNLGLLNSMDQQIQNGSSSTSPYNTDHAQNSVTAPSPYAQPSSTFDALSPSPAIPSNTDYPGPHSFDVSFQQSSTAKSATWTYSTELKKLYC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP63(8626)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny czynników transkrypcyjnych p53. Funkcjonalne domeny białek rodziny p53 obejmują N-końcową domenę transaktywacji, centralną domenę wiążącą DNA i domenę oligomeryzacji. Alternatywny splicing tego genu i wykorzystanie alternatywnych promotorów skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy, które różnią się właściwościami funkcjonalnymi. Izoformy te funkcjonują podczas rozwoju i utrzymania skóry, regulacji dorosłych komórek macierzystych/progenitorowych, rozwoju serca i przedwczesnego starzenia się. Stwierdzono, że niektóre izoformy chronią linię zarodkową poprzez eliminację oocytów lub komórek zarodkowych jąder, które uległy uszkodzeniu DNA. Mutacje w tym genie są związane z dysplazją ektodermalną i zespołem rozszczepu wargi/podniebienia 3 (EEC3); wadą rozszczepu dłoni/stopy 4 (SHFM4); ankyloblepharon-ectodermal defects-cleft lip/palate; zespołem ADULT (acro-dermato-ungual-lacrimal-tooth); zespołem końsko-szpotawym; zespołem Rap-Hodgkina (RHS); i rozszczepem twarzy 8. [dostarczone przez RefSeq, sierpień 2016].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-203 ludzkiego p63 (Q9H3D4).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)