Kluczowe dokumenty
SAB5702902
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD172a/SIRPα, klon 10Q7E6, królicze monoklonalne
Synonim(y):
BIT, CD172A, MFR, MYD-1, P84, PTPNS1, SHPS1, SIRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
10Q7E6, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.70 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
RIRQKKAQGSTSSTRLHEPEKNAREITQDTNDITYADLNLPKGKKPAPQAAEPNNHTEYASIQTSPQPASEDTLTYADLDMVHLNRTPKQPAPKPEPSFSE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIRPA(140885)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek sygnałowo-regulacyjnych (SIRP), a także należy do nadrodziny immunoglobulin. Członkowie rodziny SIRP są glikoproteinami transbłonowymi typu receptorowego, o których wiadomo, że biorą udział w negatywnej regulacji procesów sygnalizacyjnych sprzężonych z kinazą tyrozynową receptora. Białko to może być fosforylowane przez kinazy tyrozynowe. Wykazano, że reszty fosfo-tyrozynowe tego PTP rekrutują fosfatazy tyrozynowe zawierające domenę SH2 (PTP) i służą jako substraty PTP. Stwierdzono, że białko to uczestniczy w transdukcji sygnału za pośrednictwem różnych receptorów czynników wzrostu. Wykazano, że CD47 jest ligandem dla tego białka receptorowego. Gen ten i jego produkt wykazują bardzo duże podobieństwo do kilku innych członków rodziny SIRP. Te pokrewne geny znajdują się blisko siebie na chromosomie 20p13. Dla tego genu określono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 395-495 ludzkiego CD172a/SIRPα (P78324).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5702902-100UL4065270707284