Kluczowe dokumenty
SAB5702887
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw syntazie glikogenu 1 (GYS1), klon 8N1B3, królicze monoklonalne
Synonim(y):
GSY, GYS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8N1B3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
85 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.05 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
RPASVPPSPSLSRHSSPHQSEDEEDPRNGPLEEDGERYDEDEEAAKDRRNIRAPEWPRRASCTSSTSGSKRNSVDTATSSSLSTPSEPLSPTSSLGEERN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GYS1(2997)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen katalizuje dodawanie monomerów glukozy do rosnącej cząsteczki glikogenu poprzez tworzenie wiązań alfa-1,4-glikozydowych. Mutacje w tym genie są związane z chorobą spichrzeniową glikogenu mięśniowego. Alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy zostały znalezione dla tego genu [dostarczone przez RefSeq, Sep 2009].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 638-737 ludzkiej syntazy glikogenu (P13807).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)