Kluczowe dokumenty
SAB5702859
Sigma-Aldrich
Anti-KRAS+HRAS+NRAS Antibody
rabbit monoclonal, 6S6F3
Synonim(y):
ALPS4, CMNS, N-ras, NCMS, NRAS1, NS6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-KRAS+HRAS+NRAS, klon 6S6F3, królicze monoklonalne,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6S6F3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
20 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.30 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MTEYKLVVVGAGGVGKSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGQEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNSKSFADINLYREQI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRAS(4893)
Opis ogólny
Jest to onkogen N-ras kodujący białko błonowe, które przemieszcza się między aparatem Golgiego a błoną plazmatyczną. To przemieszczanie się jest regulowane przez palmitoylację i depalmitoylację przez kompleks ZDHHC9-GOLGA7. Kodowane białko, które ma wewnętrzną aktywność GTPazy, jest aktywowane przez czynnik wymiany nukleotydów guaninowych i inaktywowane przez białko aktywujące GTPazę. Mutacje w tym genie są związane z somatycznym rakiem odbytnicy, pęcherzykowym rakiem tarczycy, autoimmunologicznym zespołem limfoproliferacyjnym, zespołem Noonan i młodzieńczą białaczką mielomonocytową. [dostarczone przez RefSeq, czerwiec 2011].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego NRAS (P01111).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)