Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5702796
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
rabbit monoclonal, 7D5N1
Synonim(y):
BDPLT16, BDPLT2, CD61, GP3A, GPIIIa, GT, integryna beta 3, ITGB3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Integryna beta 3 (ITGB3/CD61), klon 7D5N1, królicze monoklonalne,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7D5N1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
110 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
CVVRFQYYEDSSGKSILYVVEEPECPKGPDILVVLLSVMGAILLIGLAALLIWKLLITIHDRKEFAKFEEERARAKWDTANNPLYKEATSTFTNITYRGT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB3(3690)
Opis ogólny
Produktem białkowym ITGB3 jest łańcuch beta 3 integryny. Integryny są integralnymi białkami powierzchniowymi komórek składającymi się z łańcucha alfa i łańcucha beta. Dany łańcuch może łączyć się z wieloma partnerami, tworząc różne integryny. Integryna beta 3 występuje wraz z łańcuchem alfa IIb w płytkach krwi. Wiadomo, że integryny uczestniczą w adhezji komórek, a także w sygnalizacji za pośrednictwem powierzchni komórki. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 689-788 ludzkiej integryny beta 3 (ITGB3/CD61) (P05106).
Zastosowanie
WB, IHC, IP, FC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)