SAB5702762
Anti-Parathyroid Hormone (PTH) Antibody, clone 5X6R6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
PTH1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5X6R6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
13 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.50 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MIPAKDMAKVMIVMLAICFLTKSDGKSVKKRSVSEIQLMHNLGKHLNSMERVEWLRKKLQDVHNFVALGAPLAPRDAGSQRPRKKEDNVLVESHEKSLGE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTH(5741)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)