Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA054371
Sigma-Aldrich
Anti-IL37 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FIL1, Anti-FIL1(ZETA), Anti-FIL1Z, Anti-IL-1F7, Anti-IL-1H4, Anti-IL1F7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
LYCDKDKGQSHPSLQLKKEKLMKLAAQKESARRPFIFYRAQVGSWNMLESAAHPGWFICTSCNCNEPVGVTDKFENRKHIEFSFQPVCKAEMSPSE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL37(27178)
Opis ogólny
Interleukina 37 (IL-37), znana również jako członek rodziny IL-1 7 (IL-1F7), jest cytokiną przeciwzapalną. Jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 2q12-q14.1. IL-37 jest członkiem rodziny cytokin IL-1. Białko ulega ekspresji w monocytach krwi, komórkach śródbłonka, adipocytach i komórkach nabłonkowych.
Immunogen
interleukina 37
Zastosowanie
Przeciwciało anty-IL37 produkowane u królików zostało użyte w immunohistochemii.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Interleukina 37 (IL-37) bierze udział w tłumieniu odporności wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej. IL-37 chroni zwierzęta przed stanami zapalnymi i chorobami autoimmunologicznymi poprzez hamowanie produkcji cytokin prozapalnych oraz aktywację makrofagów i komórek dendrytycznych (DC). Wykazuje również działanie ochronne przed miażdżycą. Mutacja w genie jest związana z rozwojem autoimmunologicznej choroby tarczycy (AITD), w tym choroby Gravesa-Basedowa (GD) i zapalenia tarczycy typu Hashimoto (HT).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79041
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Epidermal cornification is preceded by the expression of a keratinocyte-specific set of pyroptosis-related genes
Lachner J, et al.
Scientific reports, 7(1), 17446-17446 (2017)
Association between interleukin 37 (rs3811047) polymorphism and multiple autoimmune diseases in a Chinese population: A PRISMA-compliant meta-analysis
Lin X, et al.
Medicine, 97(15) (2018)
Jiajun Zhou et al.
ImmunoHorizons, 5(10), 830-843 (2021-10-28)
Atopic dermatitis (AD) is a chronic inflammatory skin disease that affects up to one in five children and millions of adults in developed countries. Clinically, AD skin lesions manifest as subacute and/or chronic lichenified eczematous plaques, which are often intensely
Interleukin-1 as a key factor in the development of inflammatory diseases
Farivar S, et al.
Archives of Pediatric Infectious Diseases, 2(4), 1672-1672 (2014)
Macrophage-Specific Expression of IL-37 in Hyperlipidemic Mice Attenuates Atherosclerosis.
McCurdy S, et al.
Journal of Immunology, 199(10), 3604-3613 (2017)