Kluczowe dokumenty
SAB5702653
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-VASP, klon 6Q3M0, królicze monoklonalne
Synonim(y):
VASP, fosfoproteina stymulowana przez leki rozszerzające naczynia krwionośne
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6Q3M0, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.56 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSETVICSSRATVMLYDDGNKRWLPAGTGPQAFSRVQIYHNPTANSFRVVGRKMQPDQQVVINCAIVRGVKYNQATPNFHQWRDARQVWGLNFGSKEDAA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VASP(7408)
Opis ogólny
Fosfoproteina stymulowana przez leki rozszerzające naczynia krwionośne (VASP) jest członkiem rodziny białek Ena-VASP. Członkowie rodziny Ena-VASP zawierają N-końcową domenę EHV1, która wiąże białka zawierające motywy E/DFPPXD/E i kieruje białka Ena-VASP do ogniskowych przyczepów. W środkowym regionie białka członkowie rodziny mają domenę bogatą w prolinę, która wiąże SH3 i białka zawierające domenę WW. Ich C-końcowa domena EVH2 pośredniczy w tetrameryzacji i wiąże zarówno G, jak i F aktynę. VASP jest związany z tworzeniem nitkowatej aktyny i prawdopodobnie odgrywa szeroką rolę w adhezji i ruchliwości komórek. VASP może być również zaangażowany w wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe, które regulują interakcje integryny z macierzą zewnątrzkomórkową. VASP jest regulowany przez zależne od cyklicznych nukleotydów kinazy PKA i PKG. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego VASP (P50552).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)