Kluczowe dokumenty
SAB5702612
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw dopełniaczowi czynnika H, klon 10M8Q5, królicze monoklonalne
Synonim(y):
AHUS1, AMBP1, ARMD4, ARMS1, CFHL3, FH, FHL1, HF, HF1, HF2, HUS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
10M8Q5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
160 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.37 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GGNVFEYGVKAVYTCNEGYQLLGEINYRECDTDGWTNDIPICEVVKCLPVTAPENGKIVSSAMEPDREYHFGQAVRFVCNSGYKIEGDEEMHCSDDGFWSK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CFH(3075)
Opis ogólny
Gen ten należy do klastra genów Regulator of Complement Activation (RCA) i koduje białko z dwudziestoma domenami SCR (short consensus repeat). Białko to jest wydzielane do krwiobiegu i odgrywa istotną rolę w regulacji aktywacji dopełniacza, ograniczając ten wrodzony mechanizm obronny do infekcji mikrobiologicznych. Mutacje w tym genie są związane z zespołem hemolityczno-mocznicowym (HUS) i przewlekłą nefropatią hipokomplementemiczną. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, październik 2011].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 100-200 ludzkiego czynnika dopełniacza H (P08603).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)