Kluczowe dokumenty
SAB5702563
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Rad52, klon 7H5K0, królicze monoklonalne
Synonim(y):
RAD52, homolog białka naprawy DNA RAD52
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7H5K0, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.5 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
QELIKTLEDNSEKWAVTPDAGDGVVKPSSRADPAQTSDTLALNNQMVTQNRTPHSVCHQKPQAKSGSWDLQTYSADQRTTGNWESHRKSQDMKKRKYDPS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD52(5893)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen wykazuje podobieństwo do Saccharomyces cerevisiae Rad52, białka ważnego dla naprawy dwuniciowych pęknięć DNA i rekombinacji homologicznej. Wykazano, że produkt tego genu wiąże jednoniciowe końce DNA i pośredniczy w interakcji DNA-DNA niezbędnej do annealingu komplementarnych nici DNA. Stwierdzono również, że oddziałuje z białkiem rekombinacji DNA RAD51, co sugeruje jego rolę w rekombinacji i naprawie DNA związanej z RAD51. Pseudogen tego genu jest obecny na chromosomie 2. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Opisano dodatkowe alternatywnie splicowane warianty transkryptu tego genu, ale ich pełna długość nie jest znana. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2014].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 319-418 ludzkiego Rad52 (P43351).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)