Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701451
Sigma-Aldrich
Anty-PPTBP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.22 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTBP1(5725)
Opis ogólny
Gen ten należy do podrodziny wszechobecnie wyrażanych heterogennych jądrowych rybonukleoprotein (hnRNP). HnRNP są białkami wiążącymi RNA i kompleksują się z heterogenicznym jądrowym RNA (hnRNA). Białka te są związane z pre-mRNA w jądrze i wydają się wpływać na przetwarzanie pre-mRNA oraz inne aspekty metabolizmu i transportu mRNA. Podczas gdy wszystkie hnRNP są obecne w jądrze, niektóre wydają się przemieszczać między jądrem a cytoplazmą. Białka hnRNP mają różne właściwości wiązania kwasów nukleinowych. Białko kodowane przez ten gen ma cztery powtórzenia domen motywu rozpoznawania quasi-RNA (RRM), które wiążą RNA. Białko to wiąże się z intronowymi szlakami polipirymidynowymi, które wymagają splicingu pre-mRNA i działa poprzez szlak degradacji białek ubikwityna-proteasom. Może również promować wiązanie U2 snRNP do pre-mRNA. Białko to jest zlokalizowane w nukleoplazmie i jest również wykrywane w strukturze okołojądrowej. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego PTBP1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)