Kluczowe dokumenty
SAB5702511
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-troponina I2 (TNNI2), klon 2H7S10, królicze monoklonalne
Synonim(y):
AMCD2B, DA2B, FSSV, fsTnI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2H7S10, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
21 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
0.677 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
EVRVQKTSKELEDMNQKLFDLRGKFKRPPLRRVRMSADAMLKALLGSKHKVCMDLRANLKQVKKEDTEKERDLRDVGDWRKNIEEKSGMEGRKKMFESES
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNNI2(7136)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko szybkokurczliwych mięśni szkieletowych, członka rodziny genów troponiny I i składnik kompleksu troponinowego obejmującego podjednostki troponiny T, troponiny C i troponiny I. Kompleks troponinowy, wraz z tropomiozyną, jest odpowiedzialny za zależną od wapnia regulację skurczu mięśni prążkowanych. Badania na myszach pokazują, że składnik ten jest również obecny w mięśniach gładkich naczyń krwionośnych i może odgrywać rolę w regulacji funkcji mięśni gładkich. Oprócz tkanek mięśniowych, białko to znajduje się w nabłonku rogówki, chrząstce, gdzie jest inhibitorem angiogenezy w celu hamowania wzrostu guza i przerzutów, oraz gruczole sutkowym, gdzie działa jako koaktywator receptora związanego z receptorem estrogenowym alfa. Białko to hamuje również wzrost guza w ludzkim raku jajnika. Mutacje w tym genie powodują miopatię i dystalną artrogrypozę typu 2B. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, Mar 2009].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 83-182 ludzkiej troponiny I2 (Troponina I2 (TNNI2)) (P48788).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)