Kluczowe dokumenty
SAB5702507
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PODXL, klon 6S9A9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
Gp200, PC, PCLP, PCLP-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6S9A9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
200-400 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.50 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
SPATALRTPTLPETMSSSPTAASTTHRYPKTPSPTVAHESNWAKCEDLETQTQSEKQLVLNLTGNTLCAGGASDEKLISLICRAVKATFNPAQDKCGIRLASVPGSQTVVVKEITIHTKLPAKDVYERLKDKWDELKEAGVSDMKLGDQGPPEEAEDRFSMPLIITIVCMASFLLLVAAL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PODXL(5420)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny sialomucyn. Kodowane białko zostało pierwotnie zidentyfikowane jako ważny składnik podocytów kłębuszkowych. Podocyty są wysoce zróżnicowanymi komórkami nabłonkowymi z międzywęźlowymi wyrostkami stóp pokrywającymi zewnętrzny aspekt błony podstawnej kłębuszków nerkowych. Inne aktywności biologiczne kodowanego białka obejmują: wiązanie w kompleksie białka błonowego z czynnikiem regulatorowym wymiennika Na+/H+ do wewnątrzkomórkowych elementów cytoszkieletu, odgrywanie roli w różnicowaniu komórek hematopoetycznych oraz ekspresję w komórkach śródbłonka naczyniowego i wiązanie z selektyną L. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 300-479 ludzkiego PODXL (O00592).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)