SAB5702434
Anti-hnRNP U Antibody, clone 3R3F1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
EIEE54, HNRNPU-AS1, HNRPU, SAF-A, SAFA, U21.1, hnRNP U
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3R3F1, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
120 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSSSPVNVKKLKVSELKEELKKRRLSDKGLKAELMERLQAALDDEEAGGRPAMEPGNGSLDLGGDSAGRSGAGLEQEAAAGGDEEEEEEEEEEEGISALD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNRNPU(3192)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1