Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5702377
Sigma-Aldrich
Anti-Laminin beta 1 (LAMB1) Antibody
rabbit monoclonal, 6I9T4
Synonim(y):
CLM, LIS5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw lamininie beta 1, klon 6I9T4, królicze monoklonalne,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6I9T4, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
250 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
KKTLDGELDEKYKKVENLIAKKTEESADARRKAEMLQNEAKTLLAQANSKLQLLKDLERKYEDNQRYLEDKAQELARLEGEVRSLLKDISQKVAVYSTCL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMB1(3912)
Opis ogólny
Lamininy, rodzina glikoprotein macierzy zewnątrzkomórkowej, są głównym niekolagenowym składnikiem błon podstawnych. Są one zaangażowane w wiele różnych procesów biologicznych, w tym adhezję komórek, różnicowanie, migrację, sygnalizację, wzrost neurytów i przerzuty. Lamininy składają się z 3 nieidentycznych łańcuchów: lamininy alfa, beta i gamma i tworzą strukturę krzyżową składającą się z 3 krótkich ramion, z których każde jest utworzone przez inny łańcuch, oraz długiego ramienia złożonego ze wszystkich 3 łańcuchów. Różne izomery łańcuchów alfa, beta i gamma łączą się, dając początek różnym heterotrimerycznym izoformom lamininy, które są oznaczone cyframi arabskimi w kolejności ich odkrycia, tj. heterotrimer alfa1beta1gamma1 to laminina 1. Ten gen koduje izoformę łańcucha beta lamininy, beta 1. Łańcuch beta 1 ma 7 strukturalnie odrębnych domen, które dzieli z innymi izomerami łańcucha beta. C-końcowy region spiralny zawierający domeny I i II jest oddzielony domeną alfa, domeny III i V zawierają kilka powtórzeń podobnych do EGF, a domeny IV i VI mają konformację kulistą. Laminina beta 1 ulega ekspresji w większości tkanek wytwarzających błony podstawne i jest jednym z 3 łańcuchów tworzących lamininę 1, pierwszą lamininę wyizolowaną z guza Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Sekwencja w łańcuchu beta 1, która jest zaangażowana w przyłączanie komórek, chemotaksję i wiązanie z receptorem lamininy, została zidentyfikowana i wykazano, że ma zdolność hamowania przerzutów.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1687-1786 ludzkiej laminy beta 1 (P07942).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)