Key Documents
SAB5702343
Sigma-Aldrich
Anti-SIRT6 Antibody, clone 1D0L6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
SIR2L6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1D0L6, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.1 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GYVDEVMTRLMKHLGLEIPAWDGPRVLERALPPLPRPPTPKLEPKEESPTRINGSIPAGPKQEPCAQHNGSEPASPKRERPTSPAPHRPPKRVKAKAVPS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIRT6(51548)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the sirtuin family of NAD-dependent enzymes that are implicated in cellular stress resistance, genomic stability, aging and energy homeostasis. The encoded protein is localized to the nucleus, exhibits ADP-ribosyl transferase and histone deacetylase activities, and plays a role in DNA repair, maintenance of telomeric chromatin, inflammation, lipid and glucose metabolism. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Mar 2016]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 256-355 of human SIRT6 (Q8N6T7).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1