Kluczowe dokumenty
SAB5702312
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MIB1/DIP1, klon 9Q4N9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
DIP-1, DIP1, LVNC7, MIB, ZZANK2, ZZZ6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9Q4N9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
110 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.45 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSNSRNNRVMVEGVGARVVRGPDWKWGKQDGGEGHVGTVRSFESPEEVVVVWDNGTAANYRCSGAYDLRILDSAPTGIKHDGTMCDTCRQQPIIGIRWKC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MIB1(57534)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko zawierające wiele powtórzeń ankyryny i domen palca RING, które funkcjonuje jako ligaza ubikwityny E3. Kodowane białko pozytywnie reguluje sygnalizację Notch poprzez ubikwitynację receptorów Notch, ułatwiając w ten sposób ich endocytozę. Białko to może również promować ubikwitynację i degradację kinazy białkowej związanej ze śmiercią 1 (DAPK1). [dostarczone przez RefSeq, czerwiec 2013].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego MIB1/DIP1 (Q86YT6).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)