Kluczowe dokumenty
SAB5702297
Sigma-Aldrich
Anti-KLF10 Antibody, clone 2Y1Q6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
EGR-alpha, EGRA, TIEG, TIEG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2Y1Q6, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.426 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MLNFGASLQQTAEERMEMISERPKESMYSWNKTAEKSDFEAVEALMSMSCSWKSDFKKYVENRPVTPVSDLSEEENLLPGTPDFHTIPAFCLTPPYSPSD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLF10(7071)
Opis ogólny
This gene encodes a member of a family of proteins that feature C2H2-type zinc finger domains. The encoded protein is a transcriptional repressor that acts as an effector of transforming growth factor beta signaling. Activity of this protein may inhibit the growth of cancers, particularly pancreatic cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2013]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human KLF10 (Q13118).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1