Kluczowe dokumenty
SAB5702265
Sigma-Aldrich
[KO Validated]Anti-AKT1 Antibody, clone 0O8L9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
AKT,CWS6,PKB,PKB-ALPHA,PRKBA,RAC,RAC-ALPHA,AKT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
klon:
0O8L9, monoclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
rat, rat, human
metody:
western blot: 1:500 - 1:1000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0O8L9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
SGLLKKDPKQRLGGGSEDAKEIMQHRFFAGIVWQHVYEKKLSPPFKPQVTSETDTRYFDEEFTAQMITITPPDQDDSMECVDSERRPHFPQFSYSASGTA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKT1(207)
Opis ogólny
The serine-threonine protein kinase encoded by the AKT1 gene is catalytically inactive in serum-starved primary and immortalized fibroblasts. AKT1 and the related AKT2 are activated by platelet-derived growth factor. The activation is rapid and specific, and it is abrogated by mutations in the pleckstrin homology domain of AKT1. It was shown that the activation occurs through phosphatidylinositol 3-kinase. In the developing nervous system AKT is a critical mediator of growth factor-induced neuronal survival. Survival factors can suppress apoptosis in a transcription-independent manner by activating the serine/threonine kinase AKT1, which then phosphorylates and inactivates components of the apoptotic machinery. Mutations in this gene have been associated with the Proteus syndrome. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2011]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 381-480 of human AKT1 (NP_005154.2).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)