Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5702247
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PPGP9.5/UCHL1, klon 2Q2S8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
HEL-117,HEL-S-53,NDGOA,PARK5,PGP 9.5,PGP9.5,PGP95,SPG79,Uch-L1,UCHL1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2Q2S8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
25 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.94 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:10000 - 1:47000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MQLKPMEINPEMLNKVLSRLGVAGQWRFVDVLGLEEESLGSVPAPACALLLLFPLTAQHENFRKKQIEELKGQEVSPKVYFMKQTIGNSCGTIGLIHAVANNQDKLGFEDGSVLKQFLSETEKMSPEDRAKCFEKNEAIQAAHDAVAQEGQCRVDDKVNFHFILFNNVDGHLYELDGRMPFPVNHGASSEDTLLKDAAKVCREFTEREQGEVRFSAVALC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UCHL1(7345)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny peptydaz C12. Enzym ten jest proteazą tiolową, która hydrolizuje wiązanie peptydowe na C-końcowej glicynie ubikwityny. Gen ten ulega specyficznej ekspresji w neuronach i komórkach rozproszonego układu neuroendokrynnego. Mutacje w tym genie mogą być związane z chorobą Parkinsona [dostarczone przez RefSeq, Sep 2009].
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-220 ludzkiego PGP95/UCHL1 (NP_004172.2).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)