Kluczowe dokumenty
SAB5702201
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IL1β, klon 7E1S4, królicze monoklonalne
Synonim(y):
IL-1, IL1-BETA, IL1F2, IL1 beta, IL1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7E1S4, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
35 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
APVRSLNCTLRDSQQKSLVMSGPYELKALHLQGQDMEQQVVFSMSFVQGEESNDKIPVALGLKEKNLYLSCVLKDDKPTLQLESVDPKNYPKKKMEKRFVFNKIEINNKLEFESAQFPNWYISTSQAENMPVFLGGTKGGQDITDFTMQFVSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL1B(3553)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny cytokin interleukiny 1. Cytokina ta jest wytwarzana przez aktywowane makrofagi jako proproteina, która jest proteolitycznie przetwarzana do postaci aktywnej przez kaspazę 1 (CASP1/ICE). Cytokina ta jest ważnym mediatorem odpowiedzi zapalnej i bierze udział w różnych czynnościach komórkowych, w tym w proliferacji, różnicowaniu i apoptozie komórek. Stwierdzono, że indukcja cyklooksygenazy-2 (PTGS2/COX2) przez tę cytokinę w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) przyczynia się do nadwrażliwości na ból zapalny. Ten gen i osiem innych genów z rodziny interleukiny 1 tworzą klaster genów cytokin na chromosomie 2. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 117-269 ludzkiej IL1β (NP_000567.1).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)