Kluczowe dokumenty
SAB5702189
Sigma-Aldrich
Anti-LHX3 Antibody, clone 0F3J8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CPHD3, LIM3, M2-LHX3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0F3J8, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
43 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.32 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
DSDAEVSFPDEPSLAEMGPANGLYGSLGEPTQALGRPSGALGNFSLEHGGLAGPEQYRELRPGSPYGVPPSPAAPQSLPGPQPLLSSLVYPDTSLGLVPSG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LHX3(8022)
Opis ogólny
This gene encodes a member of a large family of proteins which carry the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein is a transcription factor that is required for pituitary development and motor neuron specification. Mutations in this gene cause combined pituitary hormone deficiency 3. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Dec 2015]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human LHX3 (Q9UBR4).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1