Kluczowe dokumenty
SAB5702187
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw receptorowi oksytocyny, klon 7X8B8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
OT-R
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7X8B8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
43 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.31 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LLLALSGNACVLLALRTTRQKHSRLFFFMKHLSIADLVVAVFQVLPQLLWDITFRFYGPDLLCRLVKYLQVVGMFASTYLLLLMSLDRCLAICQPLRSLRR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OXTR(5021)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G i działa jako receptor dla oksytocyny. W jego aktywności pośredniczą białka G, które aktywują system drugiego przekaźnika fosfatydyloinozytolu i wapnia. System receptorów oksytocyna-oksytocyna odgrywa ważną rolę w macicy podczas porodu. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 50-150 ludzkiego receptora oksytocyny (P30559).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)