Kluczowe dokumenty
SAB5702177
Sigma-Aldrich
Anti-C/EBPB Antibody, clone 9W4A10, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
C/EBP-beta,IL6DBP,NF-IL6,TCF5,CEBP beta,CEBPB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
klon:
9W4A10, monoclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
rat, human, rat
metody:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9W4A10, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
32-47 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.2 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TACYAGAAPAPSQVKSKAKKTVDKHSDEYKIRRERNNIAVRKSRDKAKMRNLETQHKVLELTAENERLQKKVEQLSRELSTLRNLFKQLPEPLLASSGHC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEBPB(1051)
Opis ogólny
This intronless gene encodes a transcription factor that contains a basic leucine zipper (bZIP) domain. The encoded protein functions as a homodimer but can also form heterodimers with CCAAT/enhancer-binding proteins alpha, delta, and gamma. Activity of this protein is important in the regulation of genes involved in immune and inflammatory responses, among other processes. The use of alternative in-frame AUG start codons results in multiple protein isoforms, each with distinct biological functions. [provided by RefSeq, Oct 2013]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 246-345 of human C/EBPB (P17676).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)