Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702097
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw insulinie, klon 4C3Y9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
IDDM, IDDM1, IDDM2, ILPR, IRDN, MODY10, INS, insulina, insulina
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4C3Y9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
12 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
0.8 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MALWMRLLPLLALLALWGPDPAAAFVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKTRREAEDLQVGQVELGGGPGAGSLQPLALEGSLQKRGIVEQCCTSIC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... INS(3630)
Opis ogólny
Po usunięciu prekursorowego peptydu sygnałowego, proinsulina jest potranslacyjnie rozszczepiana na trzy peptydy: łańcuch B i peptydy łańcucha A, które są kowalencyjnie połączone za pomocą dwóch wiązań dwusiarczkowych, tworząc insulinę, oraz peptyd C. Wiązanie insuliny z receptorem insulinowym (INSR) stymuluje wychwyt glukozy. Zidentyfikowano wiele zmutowanych alleli z efektami fenotypowymi. Istnieje gen read-through, INS-IGF2, który pokrywa się z tym genem w regionie 5' i z genem IGF2 w regionie 3'. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, czerwiec 2010].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiej insuliny (P01308).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)