SAB5702089
Anti-hnRNP E1/PCBP1 Antibody, clone 7M1K0, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
PCBP1, HEL-S-85, HNRPE1, HNRPX, hnRNP-E1, hnRNP-X, poly(rC)-binding protein 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7M1K0, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MDAGVTESGLNVTLTIRLLMHGKEVGSIIGKKGESVKRIREESGARINISEGNCPERIITLTGPTNAIFKAFAMIIDKLEEDINSSMTNSTAASRPPVTL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCBP1(5093)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1