Kluczowe dokumenty
SAB5702021
Sigma-Aldrich
Anti-BACE1 Antibody, clone 7C5T7, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ASP2, BACE, HSPC104
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
klon:
7C5T7, monoclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
human, rat, rat
metody:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7C5T7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.5 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
FYVVFDRARKRIGFAVSACHVHDEFRTAAVEGPFVTLDMEDCGYNIPQTDESTLMTIAYVMAAICALFMLPLCLMVCQWRCLRCLRQQHDDFADDISLLK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BACE1(23621)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the peptidase A1 family of aspartic proteases. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes a preproprotein that is proteolytically processed to generate the mature protease. This transmembrane protease catalyzes the first step in the formation of amyloid beta peptide from amyloid precursor protein. Amyloid beta peptides are the main constituent of amyloid beta plaques, which accumulate in the brains of human Alzheimer's disease patients. [provided by RefSeq, Nov 2015]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 402-501 of human BACE1 (P56817).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)