Kluczowe dokumenty
SAB5702020
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GluR1/GRIA1, klon 6C7D9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
GLUH1, GLUR1, GLURA, GluA1, HBGR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6C7D9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
102 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
0.24 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
ALSLSNVAGVFYILIGGLGLAMLVALIEFCYKSRSESKRMKGFCLIPQQSINEAIRTSTLPRNSGAGASSGGSGENGRVVSHDFPKSMQSIPCMSHSSGMPLGATGL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIA1(2890)
Opis ogólny
Receptory glutaminianu są dominującymi receptorami neuroprzekaźników pobudzających w mózgu ssaków i są aktywowane w wielu normalnych procesach neurofizjologicznych. Receptory te są heteromerycznymi kompleksami białkowymi z wieloma podjednostkami, z których każda posiada regiony transbłonowe, a wszystkie są ułożone w celu utworzenia kanału jonowego bramkowanego ligandem. Klasyfikacja receptorów glutaminianu opiera się na ich aktywacji przez różnych agonistów farmakologicznych. Gen ten należy do rodziny receptorów propionianu alfa-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolu (AMPA). Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 800-906 ludzkiego GluR1/GRIA1 (P42261).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)