Kluczowe dokumenty
SAB5701957
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-CGAS-S420
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.755 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer420)
informacje o genach
mouse ... CGAS(214763)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest cytozolowym białkiem wiążącym DNA, które katalizuje syntezę cyklicznego monofosforanu guanozyny-adenozyny (cGAMP) po wykryciu obecności DNA w cytoplazmie. cGAMP wiąże inne białko, Stymulator genów interferonu (STING), prowadząc do indukcji interferonów i odpowiedzi immunologicznej gospodarza. Zmniejszona ekspresja tego genu hamuje indukcję interferonu w obecności niektórych infekcji wirusowych. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [Dostarczone przez RefSeq, lipiec 2014].
Immunogen
Fosfosyntetyczny peptyd odpowiadający resztom otaczającym S420 mysiego CGAS.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)