Kluczowe dokumenty
SAB5701332
Sigma-Aldrich
Anty-DNMT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
2.05 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:5000-1:8000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNMT1(1786)
Opis ogólny
Gen ten koduje enzym, który przenosi grupy metylowe na nukleotydy cytozyny genomowego DNA. Białko to jest głównym enzymem odpowiedzialnym za utrzymanie wzorców metylacji po replikacji DNA i wykazuje preferencję dla hemi-metylowanego DNA. Metylacja DNA jest ważnym elementem epigenetycznej regulacji genów ssaków. Nieprawidłowe wzorce metylacji występują w ludzkich nowotworach i są związane z nieprawidłowościami rozwojowymi. Wariacje w tym genie zostały powiązane z ataksją móżdżkową, głuchotą i narkolepsją oraz neuropatią, dziedziczną sensoryczną, typu IE. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2016].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego DNMT1.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)