Kluczowe dokumenty
SAB5701945
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-VANGL2-T78/S79/S82
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr78/pSer79/pSer82)
informacje o genach
human ... VANGL2(57216)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem błonowym zaangażowanym w regulację biegunowości komórek planarnych, szczególnie w wiązkach stereociliary ślimaka. Kodowane białko przekazuje sygnały kierunkowe do pojedynczych komórek lub grup komórek w płatach nabłonkowych. Białko to jest również zaangażowane w rozwój płytki nerwowej.
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym T78/S79/S82 ludzkiego VANGL2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)