Kluczowe dokumenty
SAB5701937
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MCM2-S139
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.34 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer139)
informacje o genach
human ... MCM2(4171)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest jednym z wysoce konserwatywnych białek utrzymania mini-chromosomów (MCM), które są zaangażowane w inicjację replikacji genomu eukariotycznego. Heksameryczny kompleks białkowy utworzony przez białka MCM jest kluczowym składnikiem kompleksu przedreplikacyjnego (pre_RC) i może być zaangażowany w tworzenie widełek replikacyjnych oraz w rekrutację innych białek związanych z replikacją DNA. Białko to tworzy kompleks z MCM4, 6 i 7 i wykazano, że reguluje aktywność helikazy kompleksu. Białko to jest fosforylowane, a tym samym regulowane przez kinazy białkowe CDC2 i CDC7. Znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, ale natura pełnej długości niektórych wariantów nie została zdefiniowana.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S139 ludzkiego MCM2.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)