Kluczowe dokumenty
SAB5701914
Sigma-Aldrich
Anty-Fosfo-HSL-S853
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.08 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer853)
informacje o genach
human ... LIPE(3991)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen ma długą i krótką formę, generowaną przy użyciu alternatywnych kodonów startu translacji. Długa forma ulega ekspresji w tkankach steroidogennych, takich jak jądra, gdzie przekształca estry cholesterolu w wolny cholesterol do produkcji hormonów steroidowych. Krótka forma ulega ekspresji m.in. w tkance tłuszczowej, gdzie hydrolizuje zmagazynowane trójglicerydy do wolnych kwasów tłuszczowych. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym S853 ludzkiego HSL (NP_005348.2, odpowiednik S563 szczurzego HSL)
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)