Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701721
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-histonH3-S10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.12 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer10)
informacje o genach
Opis ogólny
Histony są podstawowymi białkami jądrowymi odpowiedzialnymi za strukturę nukleosomową włókien chromosomalnych u eukariontów. Struktura ta składa się z około 146 bp DNA owiniętego wokół nukleosomu, oktameru złożonego z par każdego z czterech podstawowych histonów (H2A, H2B, H3 i H4). Włókno chromatynowe jest dalej zagęszczane poprzez interakcję histonu łącznikowego, H1, z DNA między nukleosomami, tworząc struktury chromatynowe wyższego rzędu. Gen ten jest bezintronowy i koduje histon zależny od replikacji, który jest członkiem rodziny histonów H3. Transkrypty tego genu nie mają ogonów polyA; zamiast tego zawierają palindromiczny element terminujący. Gen ten znajduje się w dużym klastrze genów histonów na chromosomie 6p22-p21.3. [dostarczone przez RefSeq, sierpień 2015].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego fosfo-histonu H3 (S10).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)