Kluczowe dokumenty
SAB5300165
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OVA antibody produced in mouse
clone 3G2E1D9, ascites fluid
Synonim(y):
N/A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G2E1D9, monoclonal
metody
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Ovalbumin (323-339) is an egg white protein surrounded by B-cell epitopes, which are bound by specific IgE antibodies. In addition to this, it also contains CD4+ T cell epitopes.
Immunogen
Ovalbumin
Mouse monoclonal antibody raised against OVA
Działania biochem./fizjol.
Ovalbumin (OVA) peptide 323-339 mediates 25-35% of T-cell response to intact OVA in isolated BALB/c mouse. OVA 323-339 has been widely used to determine the characteristics of class II major histocompatibility complex (MHC)-peptide binding and T-cell activation. It is extensively used in allergy research.
Postać fizyczna
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Ingrid S Zeelenberg et al.
Cancer research, 68(4), 1228-1235 (2008-02-19)
Expression of non-self antigens by tumors can induce activation of T cells in vivo, although this activation can lead to either immunity or tolerance. CD8+ T-cell activation can be direct (if the tumor expresses MHC class I molecules) or indirect
Comparison between ovalbumin and ovalbumin peptide 323-339 responses in allergic mice: humoral and cellular aspects.
Sun LZ
Scandinavian Journal of Immunology, 71(5), 329-335 (2010)