AB1225
Przeciwciało przeciw owalbuminie, białko jaja kurzego
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Polecane produkty
Opis ogólny
Owalbumina (białko jaja kurzego)
Specyficzność
Owalbumina (białko jaja kurzego). Monospecyficzna według IEP.
Zastosowanie
Western blot: 1:500-1:2,000
Immunohistochemistry: 1:300-1:2,000
ELISA: 1:3,000-1:12,000 przy oznaczeniu względem 1 μg owalbuminy w standardowym pośrednim teście ELISA.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemistry: 1:300-1:2,000
ELISA: 1:3,000-1:12,000 przy oznaczeniu względem 1 μg owalbuminy w standardowym pośrednim teście ELISA.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Immunoglobulina oczyszczona przez delipidację, frakcjonowanie soli i chromatografię jonowymienną. Płyn w 0,02 M buforze fosforanu potasu, 0,15 M chlorku sodu, pH 7,2, z 0,01% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do sześciu miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2