Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701600
Sigma-Aldrich
Anty-ADORA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1.3 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADORA1(134)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest receptorem adenozyny, który należy do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G 1. Istnieją 3 typy receptorów adenozyny, z których każdy ma specyficzny wzór wiązania ligandu i dystrybucji tkankowej, a razem regulują zróżnicowany zestaw funkcji fizjologicznych. Receptory typu A1 hamują cyklazę adenylową i odgrywają rolę w procesie zapłodnienia. Badania na zwierzętach sugerują również rolę receptorów A1 w funkcjonowaniu nerek i zatruciu etanolem. Dla tego genu znaleziono warianty transkryptu z alternatywnym splicingiem w 5' UTR. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego ADORA1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)