Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701551
Sigma-Aldrich
Anty-PDHB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.23 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDHB(5162)
Opis ogólny
Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej (PDH) to kodowany jądrowo mitochondrialny kompleks multienzymatyczny, który katalizuje ogólną konwersję pirogronianu do acetylo-CoA i dwutlenku węgla oraz zapewnia podstawowe połączenie między glikolizą a cyklem kwasów trikarboksylowych (TCA). Kompleks PDH składa się z wielu kopii trzech składników enzymatycznych: dehydrogenazy pirogronianowej (E1), acetylotransferazy dihydrolipoamidowej (E2) i dehydrogenazy lipoamidowej (E3). Enzym E1 jest heterotetramerem składającym się z dwóch podjednostek alfa i dwóch podjednostek beta. Ten gen koduje podjednostkę beta E1. Mutacje w tym genie są związane z niedoborem dehydrogenazy pirogronianowej E1-beta. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, Mar 2012].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiej podjednostki beta dehydrogenazy pirogronianowej E1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701551-100UL4065267671253