Kluczowe dokumenty
SAB5701532
Sigma-Aldrich
Anti-CRMP2/DPYSL2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.23 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DPYSL2(1808)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the collapsin response mediator protein family. Collapsin response mediator proteins form homo- and hetero-tetramers and facilitate neuron guidance, growth and polarity. The encoded protein promotes microtubule assembly and is required for Sema3A-mediated growth cone collapse, and also plays a role in synaptic signaling through interactions with calcium channels. This gene has been implicated in multiple neurological disorders, and hyperphosphorylation of the encoded protein may play a key role in the development of Alzheimer's disease. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2011]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human CRMP2/DPYSL2
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)