Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB4504698
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CRMP-2 (pThr509) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
mouse, human, rat
citations:
2
metody:
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 62 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr509)
informacje o genach
human ... DPYSL2(1808)
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CRMP-2 around the phosphorylation site of Thr509.
Immunogen Range: 475-524
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seigo Usuki et al.
Journal of oleo science, 67(1), 87-94 (2017-12-15)
Konjac ceramide (kCer) can be prepared by a chemoenzymatic method as previously published (Usuki, S.; Tamura, N.; Sakai, S.; Tamura, T.; Mukai, K.; Igarashi, Y. Biochem. Biophys. Rep. 5, 160-167 (2016)). Thus prepared kCer showed an activation effect on Sema3A