Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701407
Sigma-Aldrich
Anty-N-WASP/WASL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1.8 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WASL(8976)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek zespołu Wiskotta-Aldricha (WAS). Białka zespołu Wiskotta-Aldricha mają podobną strukturę domenową i wiążą się z różnymi cząsteczkami sygnalizacyjnymi w celu zmiany cytoszkieletu aktynowego. Kodowane białko wykazuje wysoką ekspresję w tkankach nerwowych i oddziałuje z kilkoma białkami zaangażowanymi w organizację cytoszkieletu, w tym z białkiem kontrolującym podziały komórkowe 42 (CDC42) i kompleksem białka związanego z aktyną 2/3 (ARP2/3). Kodowane białko może być zaangażowane w tworzenie długich mikrokolców aktyny oraz w wydłużanie neurytów. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2013].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego N-WASP/N-WASP/WASL
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)