Kluczowe dokumenty
SAB5701340
Sigma-Aldrich
Anty-VDAC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
0.21 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VDAC1(7416)
Opis ogólny
Gen ten koduje zależne od napięcia białko kanału anionowego, które jest głównym składnikiem zewnętrznej błony mitochondrialnej. Kodowane białko ułatwia wymianę metabolitów i jonów przez zewnętrzną błonę mitochondrialną i może regulować funkcje mitochondriów. Białko to tworzy również kanały w błonie plazmatycznej i może być zaangażowane w przezbłonowy transport elektronów. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Wiele pseudogenów tego genu znajduje się na chromosomach 1, 2, 3, 6, 9, 12, X i Y. [dostarczone przez RefSeq, wrzesień 2010].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego VDAC1.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701340-100UL4065267667140