Kluczowe dokumenty
SAB5701210
Sigma-Aldrich
Anty-TNFAIP3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.95 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFAIP3(7128)
Opis ogólny
Gen ten został zidentyfikowany jako gen, którego ekspresja jest szybko indukowana przez czynnik martwicy nowotworów (TNF). Białko kodowane przez ten gen jest białkiem palca cynkowego i enzymem edytującym ubikwitynę i wykazano, że hamuje aktywację NF-kappa B, a także apoptozę za pośrednictwem TNF. Kodowane białko, które ma zarówno aktywność ligazy ubikwityny, jak i deubikwitynazy, jest zaangażowane w odpowiedzi immunologiczne i zapalne, w których pośredniczą cytokiny. Dla tego genu znaleziono kilka wariantów transkryptu kodujących to samo białko. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2012].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego TNFAIP3
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)