Kluczowe dokumenty
SAB5701171
Sigma-Aldrich
Anti-CHAT antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.68 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHAT(1103)
Opis ogólny
This gene encodes an enzyme which catalyzes the biosynthesis of the neurotransmitter acetylcholine. This gene product is a characteristic feature of cholinergic neurons, and changes in these neurons may explain some of the symptoms of Alzheimer's disease. Polymorphisms in this gene have been associated with Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. Mutations in this gene are associated with congenital myasthenic syndrome associated with episodic apnea. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, and some of these variants have been shown to encode more than one isoform. [provided by RefSeq, May 2010]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human CHAT
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)