Kluczowe dokumenty
SAB5700932
Sigma-Aldrich
Anty-Lipokalina-2/NGAL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
stężenie
0.75 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LCN2(3934)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny lipokalin. Członkowie tej rodziny transportują małe cząsteczki hydrofobowe, takie jak lipidy, hormony steroidowe i retinoidy. Białko kodowane przez ten gen jest lipokaliną związaną z żelatynazą neutrofili i odgrywa rolę we wrodzonej odporności poprzez ograniczanie wzrostu bakterii w wyniku sekwestracji sideroforów zawierających żelazo. Obecność tego białka we krwi i moczu jest wczesnym biomarkerem ostrego uszkodzenia nerek. Uważa się, że białko to bierze udział w wielu procesach komórkowych, w tym w utrzymaniu homeostazy skóry oraz hamowaniu inwazyjności i przerzutów. Myszy pozbawione tego genu są bardziej podatne na infekcje bakteryjne niż myszy typu dzikiego. [dostarczone przez RefSeq, wrzesień 2015].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiej lipokaliny-2/NGAL
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)