Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700867
Sigma-Aldrich
Anty-CCR7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.55 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCR7(1236)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G. Receptor ten został zidentyfikowany jako gen indukowany przez wirusa Epsteina-Barr (EBV) i uważa się, że jest mediatorem wpływu EBV na limfocyty B. Receptor ten ulega ekspresji w różnych tkankach limfoidalnych i aktywuje limfocyty B i T. Wykazano, że kontroluje on migrację limfocytów T pamięci do tkanek objętych stanem zapalnym, a także stymuluje dojrzewanie komórek dendrytycznych. Stwierdzono, że ligand chemokiny (motyw C-C) 19 (CCL19/ECL) jest specyficznym ligandem tego receptora. Sygnały przekazywane przez ten receptor regulują homeostazę komórek T w węzłach chłonnych, a także mogą funkcjonować w aktywacji i polaryzacji komórek T oraz w patogenezie przewlekłego stanu zapalnego. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, Sep 2014].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CCR7
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)